Läs mer
Fmoc-Cop, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-Cop |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23) |
| Formel vikt | 353.1263 |