Läs mer
(Fmoc-Cys-OSu)2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Fmoc-Cys-OSu)2 |
| InChI formel | InChI=1S/C44H38N4O12S2/c49-37-17-18-38(50)47(37)59-41(53)35(45-43(55)57-21-33-29-13-5-1-9-25(29)26-10-2-6-14-30(26)33)23-61-62-24-36(42(54)60-48-39(51)19-20-40(48)52)46-44(56)58-22-34-31-15-7-3-11-27(31)28-12-4-8-16-32(28)34/h1-16,33-36H,17-24H2,(H,45,55)(H,46,56)/t35-,36-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 878.1928 |
| Frakt skick | Room Temperature |