missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FMOC-D-Beta-homoalanin, TRC

Produktkod. 30179547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179547 500 mg
30178952 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF657673500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 201864-71-3
Molekylformel C19 H19 N O4
Molekylvikt (g/mol) 325.36
Synonym Butanoic acid, 3-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, (R)-, (3R)-3-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]butanoic acid, (3R)-3-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)butanoic acid
IUPAC-namn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino) butansyra
LEDER C[C@H](CC(=O)O)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13

Specifikationer

Kemiskt namn eller material FMOC-D-beta-Homoalanine
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4/c1-12(10-18(21)22)20-19(23)24-11-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,12,17H,10-11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 325.1314
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.