Läs mer
Fmoc-erythro-Sphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-erythro-Sphingosine |
| CAS | 56607-19-3 |
| Molekylformel | C33 H47 N O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H47NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-32(36)31(24-35)34-33(37)38-25-30-28-21-17-15-19-26(28)27-20-16-18-22-29(27)30/h14-23,30-32,35-36H,2-13,24-25H2,1H3,(H,34,37)/b23-14+/t31-,32+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.73 |
| Formel vikt | 521.3505 |