missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fmoc-g-[Beta-(5-naftalensulfonsyra)-etylendiamin]-L-glutaminsyra, TRC

Produktkod. 30406943
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406943 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30406943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF647500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fmoc-g-[beta-(5-naphthyl Sulfonic Acid)-ethylenediamine]-L-glutamic Acid
CAS 193475-66-0
Molekylformel C32 H31 N3 O8 S
Kvantitet 100 mg
Synonym Fmoc-G-[B-(5-Naphthyl Sulfonic Acid)-Ethylenediamine]-L-Glutamic Acid
InChI formel InChI=1S/C32H31N3O8S/c36-30(34-18-17-33-27-13-5-12-25-24(27)11-6-14-29(25)44(40,41)42)16-15-28(31(37)38)35-32(39)43-19-26-22-9-3-1-7-20(22)21-8-2-4-10-23(21)26/h1-14,26,28,33H,15-19H2,(H,34,36)(H,35,39)(H,37,38)(H,40,41,42)/t28-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@H](CCC(=O)NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxykarbonylamino)-5-oxo-5-[2-[(5-sulfonafthalen-1-yl)amino]etylamino]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 617.67
Formel vikt 617.1832
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.