Läs mer
Fmoc-Glycinol, TRC
Produktkod. 30406074
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30406074 1 g
1 options
Produktkod. 30406074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6199751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-Glycinol
CAS 105496-31-9
Molekylformel C17H17NO3
Kvantitet 1 g
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, (2-Hydroxyethyl)carbamic Acid 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-2-aminoethanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-2-aminoethanol, N-Fmoc-2-aminoethanol
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
LEDER OCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Formel vikt 283.1208