Läs mer
FMOC-L-α-Alanine monohydrate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381140 25 g 25g
10017899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437610250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 207291-76-7
Molekylformel C18H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 329.35
InChI-nyckel GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid;hydrate
LEDER O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FMOC-L-α-Alanine monohydrate
Smältpunkt 146.8°C to 148.1°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Specifik rotation -20
Formel vikt 329.36
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.