Läs mer
Fmoc-L-allo-isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-allo-ile-oh |
| CAS | 251316-98-0 |
| Molekylformel | C21 H23 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Fmoc-L-allo-isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methyl-pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.41 |
| Formel vikt | 353.1627 |