Läs mer
Fmoc-L-allylglycin, TRC
Produktkod. 30389751
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30389751 1 g
1 options
Produktkod. 30389751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6035201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-L-allylglycine
CAS 146549-21-5
Molekylformel C20 H19 N O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino)pent-4-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Formel vikt 337.1314