missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fmoc-L-cyclopropylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-L-cyclopropylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO4/c23-20(24)19(11-13-9-10-13)22-21(25)26-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,13,18-19H,9-12H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 351.1471 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?