Läs mer
Fmoc-L-cysteic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-L-cysteic Acid |
| CAS | 751470-47-0 |
| Molekylformel | C18 H17 N O7 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-sulfo-L-alanine, (2R)-2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)-3-sulfopropanoic Acid, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-3-sulfo-L-alanine, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-L-cysteic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO7S/c20-17(21)16(10-27(23,24)25)19-18(22)26-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24,25)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](CS(=O)(=O)O)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-sulfo-propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.4 |
| Formel vikt | 391.0726 |