Läs mer
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Glutamine (Trt), 10/Pk.
Produktkod. 15832644 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
433A Peptide Synthesizer
Produktkod.
15832644 433A Peptide Synthesizer
1 options
Produktkod. 15832644 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 411090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
These are Amino Acid Cartridges for the ABI 431-433 Peptide Synthesizer.
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Each package contains 10 cartridges.
Formatera Cartridge
För användning med (utrustning) 433 A Peptide Synthesizer
För användning med (applikation) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Produkttyp Peptide Synthesis Reagents
Kvantitet 10 Ea.