Läs mer
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Histidin (Trt), 10/Pk.
Produktkod. 15939172 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
10 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15939172 10 st Paket med 10
1 options
Produktkod. 15939172 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 410778
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Dessa är aminosyrapatroner för ABI™ 431-433 Peptidsynthesizer.
  • Endast för forskning
  • Ej för användning i diagnostiska procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje förpackning innehåller 10 patroner.
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) 433 A Peptid Synthesizer
För användning med (applikation) Proteinsekvensering och peptidsyntes
Produkttyp Peptidsyntesreagenser
Kvantitet 10 st