Läs mer
Fmoc-L-homocitrulline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-L-homocitrulline |
| CAS | 201485-17-8 |
| Molekylformel | C22H25N3O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N3O5/c23-21(28)24-12-6-5-11-19(20(26)27)25-22(29)30-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,25,29)(H,26,27)(H3,23,24,28)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.45 |