Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FMOC-L-Isoleucine |
| Smältpunkt | 146°C to 149°C |
| Namnnotering | 99% |
| CAS | 71989-23-6 |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Molekylformel | C21H23NO4 |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)C2H5 |
| Visa mer |