Läs mer
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Leucine, 10/Package
Produktkod. 17144669
Change view
Kvantitet:
10 st.
Produktkod. Kvantitet
17144669 10 st.
1 options
Produktkod. 17144669 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 410641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Each package contains 10 cartridges.
Formatera Cartridge
För användning med (utrustning) 433A Peptide Synthesizer
För användning med (applikation) Protein Sequencing & Peptide Synthesis
Produkttyp Peptide Synthesis Reagents
Kvantitet 10 st.