Läs mer
Fmoc-l-propargylglycin, TRC
Produktkod. 30406691
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30406691 1 g
1 options
Produktkod. 30406691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8610301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-L-Propargylglycine
CAS 198561-07-8
Molekylformel C20 H17 N O4
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxykarbonylamino) pent-4-ynoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 335.35
Formel vikt 335.1158