Läs mer
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 459.2046 |
| Frakt skick | Room Temperature |