Läs mer
FMOC N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Produktkod. 30007879
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007879 250 g
30010777 100 g
30007370 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF634000250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82911-69-1
Molekylformel C19 H15 N O5
Molekylvikt (g/mol) 337.33
Synonym Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester, Fmoc-OSu, 1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (Fluorenylmethoxycarbonyl)hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl (9-Fluorenyl)methyl Carbonate, N-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide;
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 9H-fluoren-9-ylmetylkarbonat
LEDER O=C(OCC1c2ccccc2c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc N-Hydroxysuccinimide Ester
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
Formel vikt 337.095