Läs mer
Fmoc-N-Me-Ala-OH, MedChemExpress
Produktkod. 16499326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499326 100 mg
1 options
Produktkod. 16499326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008235
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Ala-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-N-Me-Ala-OH
CAS 84000-07-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (307.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 325.36
Formel vikt 325.36
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder