Läs mer
Fmoc-N-Me-Ile-OH, MedChemExpress
Produktkod. 16469336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469336 100 mg
1 options
Produktkod. 16469336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008555
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Fmoc-N-Me-Ile-OH is a used in peptide synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-N-Me-Ile-OH
CAS 138775-22-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (136.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@@]([C@@H](C)CC)(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 367.44
Formel vikt 367.44
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder