Läs mer
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Product Code. 16479336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
16479336 100 mg
1 options
Product Code. 16479336 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW008558
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Specifications
Kemiskt namn eller material Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H25NO4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 367.44
Formel vikt 367.44
Procent renhet 96.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder