Läs mer
Fmoc-n-me-lys(boc)-oh, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-n-me-lys(boc)-oh |
| CAS | 197632-76-1 |
| Molekylformel | C27 H34 N2 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1 |
| LEDER | CN([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.569 |
| Formel vikt | 482.242 |