missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Fmoc-N-Me-Phe-OH

Produktkod. 16489346
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16489346 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW010986

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fmoc-N-Me-Phe-OH is a peptide inhibitor of Malaria Parasite.

Specifikationer

Renhet 97.0%
CAS 77128-73-5
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 401.46 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.