Läs mer
Fmoc-N-Me-Val-OH, MedChemExpress
Produktkod. 16428936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428936 100 mg
1 options
Produktkod. 16428936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI1112
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Fmoc-N-Me-Val-OH is a modified peptide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-N-Me-Val-OH
CAS 84000-11-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23NO4
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (141.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C)[C@H](C(O)=O)C(C)C)OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 353.41
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 353.41
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder