Läs mer
Fmoc-nh2, TRC
Produktkod. 30397599
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30397599 100 mg
1 options
Produktkod. 30397599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF648510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-nh2
CAS 84418-43-9
Molekylformel C15H13NO2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2,(H2,16,17)
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
IUPAC-namn (9H-fluoren-9-yl)metylkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 239.27
Formel vikt 239.0946