Läs mer
Fmoc-O-sulfo-L-tyrosine Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30407533
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30407533 25 mg
1 options
Produktkod. 30407533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86106025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-O-sulfo-L-tyrosine Sodium Salt
CAS 106864-37-3
Molekylformel C24 H21 N O8 S . xNa
Kvantitet 25 mg
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine Hydrogen Sulfate Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C24H21NO8S.Na/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t22-;/m0./s1
LEDER [Na+].OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
Molekylvikt (g/mol) 505.5