Läs mer
FMOC-O-tert-Butyl-L-treonin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10696271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696271 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10696271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265330010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Smältpunkt 131,0 °C till 134,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C23H27NO5
Linjär formel FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
MDL-nummer MFCD00077075
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +16.00 (24.00 °C c=1,EtOAc)
Specifik rotation +16.00
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
InChI-nyckel LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
LEDER C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
IUPAC-namn (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 397.47
PubChem CID 6364643
Formel vikt 397.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Fine Fluffy Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.