Läs mer
Applied Biosystems™ Fmoc-PAL-PEG-PS™
Produktkod. 15930673
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15930673 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15930673 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer GEN913383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This is a PEG-polystyrene support resin for use in peptide synthesis.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 433 A Peptide Synthesizer
Produktlinje PEG-PS
Innehåll och lagring Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Produkttyp Resin
Kvantitet 5 g
Formatera Resin
Frakt skick Room Temperature
Matris Polyethylene glycol - polystyrene