Läs mer
MedChemExpress Fmoc-Phe-Lys(Boc)-PAB-PNP
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.67% |
| CAS | 1646299-50-4 |
| Innehåll och lagring | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 885.96 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 6 mg/mL (6.77 mM∣Need ultrasonic) |