Läs mer
Fmoc-(R)-3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-(R)-3-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic Acid |
| CAS | 511272-36-9 |
| Molekylformel | C24 H21 N O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (βR)-β-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)22(13-23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)c4ccc(O)cc4 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.427 |
| Formel vikt | 403.142 |