Läs mer
Fmoc-(R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-(R)-3-amino-4-(4-methylphenyl)butanoic acid |
| CAS | 269398-86-9 |
| Molekylformel | C26 H25 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (Fmoc-(R)-3-Amino-4-(4-Methylphenyl)Butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25NO4/c1-17-10-12-18(13-11-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-8-4-2-6-20(22)21-7-3-5-9-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(C[C@H](CC(=O)O)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)cc1 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(4-methylphenyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.481 |
| Formel vikt | 415.178 |