missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fmoc-t-butyl-L-alanine, TRC

Produktkod. 30009362
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009362 250 mg
30008195 5 g
30007979 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF621070250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 139551-74-9
Molekylformel C22 H25 N O4
Molekylvikt (g/mol) 367.44
Synonym Fmoc-neopentylglycine, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,4-dimethylpentanoic Acid, Fmoc-Ala(tBu)-OH, N-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-neopentylglycine
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4,4-dimethyl-pentanoic acid
LEDER CC(C)(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fmoc-t-butyl-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)12-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 367.1784
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.