Läs mer
MedChemExpress Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.72% |
| CAS | 116783-35-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 670.66 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Fmoc-Thr(Ac3AcNH-α-Gal)-OH |