Läs mer
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 96.87% |
| CAS | 159858-22-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 601.69 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 83.33 mg/mL (138.49 mM∣Need ultrasonic) |