Läs mer
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
Produktkod. 16463967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16463967 50 mg
1 options
Produktkod. 16463967 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY41189
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs).
Specifikationer
Renhet 95.87%
CAS 863971-53-3
Innehåll och lagring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvikt (g/mol) 766.8 g/mol
Produkttyp Linker
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 40 mg/mL (52.16 mM)