Läs mer
FMOC-valin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-valine |
| CAS | 68858-20-8 |
| Molekylformel | C20H21NO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-Fmoc-valine, 125: PN: WO2004099237 PAGE: 36 claimed protein, 221: PN: US20070042401 PAGE: 29 claimed protein, 912: PN: WO2006135786 PAGE: 59 claimed protein, FMOC-L-valine, Fmoc-L-Val-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)valine, NSC 334304 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino)-3-metylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.39 |
| Formel vikt | 339.1471 |