Läs mer
MedChemExpress FMRF
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.08% |
| CAS | 74012-06-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 599.74 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (166.74 mM∣Need ultrasonic) |