Läs mer
FN-1501, MedChemExpress
Beskrivning
FN-1501 is a potent inhibitor of FLT3 and CDK, with IC50s of 2.47, 0.85, 1.96, and 0.28 nM for CDK2/cyclin A, CDK4/cyclin D1, CDK6/cyclin D1 and FLT3, respectively. FN-1501 has anticancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FN-1501 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1429515-59-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H25N9O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.88 mM) |
| LEDER | O=C(C1=NNC=C1NC2=NC=NC3=C2C=CN3)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C=C4 |
| Visa mer |