Läs mer
Sartorius™ FN 4 kromatografipapper
Produktkod. 10138581 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Längd (metrisk):
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10138581 580 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 10138581 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer FT2504580600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5450.00 SEK
    3856.88 SEK / Paket med 100
    Save 1593.12 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Formatera Ark
Kvalitet FN 4
Material Bomullslinters
Bredd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) 580 mm
Teknik Kromatografi