Läs mer
Brady™ Monteringstejp av skum
Produktkod. 16531350 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
32.92 m x 25 mm
Produktkod. Mått (L x B)
16531350 32.92 m x 25 mm
1 options
Produktkod. 16531350 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 019811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 SEK
    722.65 SEK / Paket med 1
    Save 137.35 SEK
    15% Av
I lager
Inomhus/utomhus B-156 dubbelsidig skumtejp är belagd på båda sidor med högklibbigt, högskjuvande syntetiskt gummilim och fäster bra till även dina grovaste oregelbundna ytor.
  • Lägsta applikationstemperatur är 10 °C och serviceintervall är 10 C °till 82 °C
  • Permanent syntetiskt gummilim
Specifikationer
Produkttyp Självhäftande monteringstejp
Färg Vitt
Material Polyeten
Mått (L x B) 32.92 m x 25 mm