Läs mer
Tork Skumtvål
Produktkod. 30243792 Handla allt Tork Produkter
Change view
Kvantitet:
6-pack
Produktkod. Kvantitet
30243792 6-pack
1 options
Produktkod. 30243792 Leverantör Tork Leverantörsnummer 470022
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lyxiga, behagligt doftande skummande handtvätt med portionskontroll
  • Hög kapacitet
  • Att ge portionskontroll och förhindra överanvändning
  • Ge dina besökare en lyxig, behagligt doftande skummande handtvätt, så att deras händer blir mjuka och släta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skumtvätt rengöring
Färg Rosa
Form Skum
Mått (L x B x H) 235 x 184 x 224 mm
Disponibel För engångsbruk
För användning med (utrustning) S34-dispensers
Latexfri Ja
Längd (engelska) 4,330 tum
Längd (metrisk) 110 mm
Förpackning Plastpåse
pH-intervall 5
Kvantitet 6-pack
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 27,05 oz.
Volym (metrisk) 800 mL
Vikt (engelska) 31,35 oz.
Vikt (metrisk) 889 g