Läs mer
Fisherbrand™ Skumstativ för Microtiter Rör
Produktkod. 11792583 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11792583 Svart Varje
1 options
Produktkod. 11792583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.49 SEK
    412.09 SEK / Paket med 1
    Save 38.40 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller säkert mikrotiterrör under blandningsprocessen. Skum står för Microtiter Rör är för användning med Vortex Mixers.
  • Mjukt skum för att förhindra brott
  • Tallrik ingår ej
Specifikationer
Produkttyp Skumstativ
Färg Svart
För användning med (utrustning) CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 Vortexblandare