Läs mer
Fisherbrand™ Vita polyuretanskumproppar
Produktkod. 10214534 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
25mm
38 mm
50 mm
Storlek:
25 x 50mm
38 x 50mm
50 x 50mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10214534
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som en bekväm alternativ metod för att stänga sterila mediaflaskor och flaskor istället för bomullspluggar.
  • Används för mikrobiologitillämpningar
  • Under lagring av media är det att föredra att täcka propparna med aluminiumfolie för att undvika dammkontamination vid borttagning
  • Krympning kommer att inträffa efter fortsatt användning efter autoklavering, men detta är helt beroende av appliceringen
  • För att eliminera möjligheten att blockera luftflödet in i mediabehållaren, bör man vara försiktig så att inte propparna vid monteringen skrynklas
Specifikationer
Diameter (metrisk) 25mm
För användning med (applikation) Mikrobiologi
Längd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 100/Pk.
Storlek 25 x 50mm
Färg Vitt
Material Polyuretan
Produkttyp Propp