Läs mer
Fisherbrand™ Vita polyuretanskumproppar
Produktkod. 11522563 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
38 mm
50 mm
Storlek:
25 x 50 mm
38 x 50 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Storlek Förpackningsstorlek
11522563 50 mm 50 x 50 mm Paket med 100
11512563 38 mm 38 x 50 mm Paket med 100
11502563 25 mm 25 x 50 mm Paket med 100
10214534 25 mm 25 x 50 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11522563
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en bekväm alternativ metod för att stänga sterila mediaflaskor och flaskor istället för bomullspluggar.
  • Används för mikrobiologitillämpningar
  • Under lagring av media är det att föredra att täcka propparna med aluminiumfolie för att undvika dammkontamination vid borttagning
  • Krympning kommer att inträffa efter fortsatt användning efter autoklavering, men detta är helt beroende av appliceringen
  • För att eliminera möjligheten att blockera luftflödet in i mediabehållaren, bör man vara försiktig så att inte propparna vid monteringen skrynklas
Specifications
Diameter (metrisk) 50 mm
För användning med (applikation) Mikrobiologi
Längd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 100/Pk.
Storlek 50 x 50 mm
Färg Vitt
Material Polyuretan
Produkttyp Pluggstoppare