Läs mer
Fisherbrand™ Vita polyuretanskumproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
38 mm
50 mm
Storlek:
25 x 50 mm
38 x 50 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Används för mikrobiologitillämpningar
- Under lagring av media är det att föredra att täcka propparna med aluminiumfolie för att undvika dammkontamination vid borttagning
- Krympning kommer att inträffa efter fortsatt användning efter autoklavering, men detta är helt beroende av appliceringen
- För att eliminera möjligheten att blockera luftflödet in i mediabehållaren, bör man vara försiktig så att inte propparna vid monteringen skrynklas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 38 mm |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologi |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Storlek | 38 x 50 mm |
| Färg | Vitt |
| Material | Polyuretan |
| Produkttyp | Pluggstoppare |