Beskrivning
- Förbättrad skyddsuppgradering: Designad för att förbättra prestandan hos RUSH+ 2.0 och RUSH+ 2.0 XP-glasögon i krävande miljöer.
- Skumpackning för förbättrad tätning: Ger extra skydd mot damm, partiklar och skräp genom att minska gliporna mellan glasögonen och ansiktet.
- Justerbar rem för säker passform: Säkerställer stabilitet under rörelse och intensiva uppgifter, vilket förbättrar bärarens självförtroende och säkerhet.
- Optimerad kvarhållning: Håller glasögonen säkert på plats, även under dynamiska eller intensiva arbetsförhållanden.
- Förbättrar bärarens komfort: Skumgränssnittet ökar komforten samtidigt som effektivt skydd bibehålls.
- Enkel integration: Speciellt designad för sömlös kompatibilitet med RUSH+ 2.0 och RUSH+ 2.0 XP-modeller.
- Ökar produktens mångsidighet: Gör det möjligt att anpassa standardskyddsglasögon för mer utmanande miljöer.
- Stödjer efterlevnad: Förbättrad passform och skydd hjälper till att uppmuntra konsekvent användning bland arbetare.
- Idealiskt för krävande tillämpningar: Lämplig för byggnation, underhåll, industriarbete och miljöer med damm eller luftburna partiklar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 16321-1 |
| Produkttyp | Skum- och remkit |
| Ram färg | Svart |
| Inkluderar | Skumpackning och rem |
| Storlek | Medel/Stor |