Beskrivning
- Tillverkad av skum
- För användning med rör av olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 12 mm rör |
| Rörstorlek | 12 mm |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Material | Skumma |
| Mått (L x B) | 140 x 241 mm |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | 12 mm rörställ, blå |
| Antal positioner | 50 |