Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ av skum
Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
10 mm rör
12 mm rör
13 mm rör
15 x 50 ml rör
16 mm rör
25 mm rör
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av skum
- För användning med rör av olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 15 x 50 ml rör |
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Material | Skumma |
| Mått (L x B) | 140 x 241 mm |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | 50 ml rörställ (röd) |
| Antal positioner | 15 |