Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ av skum
Produktkod. 15752659 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Håller:
10 mm rör
12 mm rör
13 mm rör
15 x 50 ml rör
16 mm rör
25 mm rör
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg Förpackningsstorlek
15752659 25 mm rör Vitt Varje
15702659 10 mm rör Grå Varje
15712659 12 mm rör Blått Varje
15722659 13 mm rör Gult Varje
15732659 16 mm rör Klart Varje
15742659 15 x 50 ml rör Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15752659 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30400243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    408.36 SEK / Paket med 1
    Save 181.64 SEK
    30% Av
I lager
OHAUS™ Provrörsställ av skum utformat för att säkert hålla rören på plats.
  • Tillverkad av skum
  • För användning med rör av olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 25 mm rör
Rörstorlek 25 mm
Produkttyp Provrörsställ
Material Skumma
Mått (L x B) 140 x 241 mm
Färg Vitt
Beskrivning 25 mm rörställ (vit)
Antal positioner 28